Learn More
MBL™ PTFE Stopcock Modular Class B Burette
Codice prodotto. p-8002333
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 mL
50 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12441567
Marca: MBL BRB264P
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Manufactured from borosilicate glass and with funnel top to make filling easier and safer
  • Complies with ISO 385
  • With funnel top to make filling easier and safer
  • PTFE stopcock for grease-free performance
  • Easy to read blue enamel graduations
  • Modular design with detachable burette tube, stopcock and jet for easy replacement
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 25 mL
Materiale Borosilicate Glass
Graduazioni 0.1 mL
Bilancia Blue
Materiale del rubinetto PTFE
Tolleranza ±0.1 mL
Tipo Volumetric Buret
Certificazione/Conformità ISO 385