Learn More
Buretta Rotaflo™ di classe B in vetro borosilicato con chiavetta in PTFE MBL Volumetrics™
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 mL
25 ml
50 ml
100 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Complies with ISO 385
- With GP Rotaflo™ stopcock having PTFE key - No lubrication required - No seizure with caustic solutions - Provides fine drop control - 3.0mm key bore
- Graduations in permanent amber stain which is fused into the glass and is especially resistant to aggressive cleaning solutions
- Manufactured from borosilicate glass
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 100 mL |
| Lunghezza (sistema metrico) | 897 mm |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Graduazioni | 0.2 mL |
| Bilancia | Amber |
| Materiale del rubinetto | PTFE |
| Tolleranza | ±0.2 mL |
| Tipo | Rotaflo Buret |
| Class | Class B |
| Certificazione/Conformità | ISO 385 |