Learn More
MBL™ Glass Graduated Cylinder with Polyethylene Stopper
Codice prodotto. 12632052
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Graduazioni:
0.2 mL
0.5 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Tolleranza:
±0.2 mL
±0.5 mL
±1 mL
±10 mL
±2 mL
±20 mL
±5 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 2
pezzi 5
Codice prodotto. 12632052
Marca: MBL CRC312
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Manufactured from borosilicate glass
  • Complies with ISO 4788
  • Supplied with polyethylene stopper
  • Graduations in easy to read blue enamel
  • Manufactured from borosilicate glass
  • Robust hexagonal foot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo di base Hexagonal
Scale Color Blue
Forma Round
Tipo Graduated Cylinder
Tolleranza ±5 mL
Materiale Borosilicate Glass
Certificazione/Conformità DIN 12685, ISO 4788
Classe B
Capacità (sistema metrico) 500 mL
Altezza (sistema metrico) 403 mm
Include Polypropylene Stopper
Bilancia Blue enamel
Numero stopper 34/35
Stopper Material Polypropylene
Stopper Style Stopper
Materiale chiusura Polyethylene
Graduazioni 5 mL