Learn More
MBL™ Glass Graduated Cylinder with Polyethylene Stopper
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Graduazioni:
0.2 mL
0.5 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Tolleranza:
±0.2 mL
±0.5 mL
±1 mL
±10 mL
±2 mL
±20 mL
±5 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 2
pezzi 5
Descrizione
Manufactured from borosilicate glass
- Complies with ISO 4788
- Supplied with polyethylene stopper
- Graduations in easy to read blue enamel
- Manufactured from borosilicate glass
- Robust hexagonal foot
Specifica
Specifica
| Tipo di base | Hexagonal |
| Scale Color | Blue |
| Forma | Round |
| Tipo | Graduated Cylinder |
| Tolleranza | ±5 mL |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Certificazione/Conformità | DIN 12685, ISO 4788 |
| Classe | B |
| Capacità (sistema metrico) | 500 mL |
| Altezza (sistema metrico) | 403 mm |
| Vedi altri risultati |