Learn More
MBL Volumetrics™ Glass Graduated Cylinder
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Graduazioni:
0.1 ml
0.2 ml
0.5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
Descrizione
Manufactured from chemically resistant borosilicate glass. MBL Volumetrics™ Glass Graduated Cylinders are a reliable choice for measuring liquids and solutions in the laboratory.
Features
- Easy to read graduations in blue enamel
- Sturdy hexagonal foot
- Complies with ISO 4788
Specifica
Specifica
| Tipo di base | Hexagonal |
| Scale Color | Blue |
| Forma | Round |
| Tipo | Graduated Cylinder |
| Tolleranza | ±0.2 ml |
| Materiale | Vetro borosilicato |
| Certificazione/Conformità | BS 604, DIN 12680, ISO 4788 |
| Classe | Classe B |
| Capacità (sistema metrico) | 10 ml |
| Da utilizzare con (applicazione) | Measuring Liquids and Solutions in the Laboratory |
| Vedi altri risultati |