Learn More
Cytiva Colonne preimpaccate MBPTrap™ HP
Codice prodotto. 10097924 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 x 1mL
1 x 5 ml
5 x 1mL
5 x 5mL
Portata:
<20 ml/min.
<4 mL/min.
Dimensione della confezione:
1mL
Pezzo
pezzi 5
Codice prodotto. 10097924
Marca: Cytiva 28918779
Edge
Proteine ricombinanti con tag MBP purissime eluite in forma concentrata e volumi ridotti. Le colonne HP Cytiva Life Sciences™ MBPTrap™ sono preimpaccate con Dextrin Sepharose™ ad alte prestazioni.
  • Prepacked with Dextrin Sepharose tagged with maltose binding protein (MBP).
  • Binding capacity is fusion protein dependent but can be as much as 16 mg/ml media
  • Maximum pressure: 3 bar
  • Compatible with commonly used buffers and easily regenerated with 0.5 M NaOH
  • 1 and 5mL polypropylene columns can be used either manually using a syringe or on an instrument
Media
  • Matrix: 6% cross-linked agarose
  • Average particle size: 34μm
  • pH stability working range: >7
1mL columns
  • Bed dimensions: 7 x 25mm
  • Flow velocity: <4mL/min.
5mL columns
  • Bed dimensions: 16 x 25mm
  • Flow velocity: <20mL/min.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tampone Tampone acquoso
Product Type Colonna preimpaccata Dextrin Sepharose HP
Volume letto 1 ml
Diametro (sistema imperiale) interno 0.62 in.
Diametro (sistema metrico) interno 16 mm
Quantità 1 x 5 ml
Altezza (sistema imperiale) 0.98 in.
Altezza (sistema metrico) 25 mm
Portata <20 ml/min.
Materiale Polipropilene
Tipo di legante Destrine
Pressione max 3 bar
Intervallo di pH >7
Dimensione particelle 34μ m
Support Type Agarosio altamente reticolato 6%
Content And Storage Da 2 ° a 8 °C
Tipo di colonna Ion Exchange Column
Da utilizzare con (applicazione) Purificazione di proteine con tag MBP
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • MBPTrap HP, 5 ml, 1 x 5 ml
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P235-Conservare in luogo fresco.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: ethanol