Learn More
Thermo Scientific™ MBTFA Acylation Reagent
Codice prodotto. p-4527517 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 x 1 mL ampules
25 mL
5 g
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
Codice prodotto. 11757057
Marca: Thermo Scientific™ TS49700
Trifluoroacylate primary and secondary amines, hydroxyl and thiol groups, and carbohydrates with the Thermo Scientific™ MBTFA Acylation Reagent.
Trifluoroacylate primary and secondary amines, hydroxyl and thiol groups, and carbohydrates with the Thermo Scientific™ MBTFA Acylation Reagent. The principal byproduct N-methyltrifluoroacetamine is stable, volatile, and does not present problems in subsequent GC. MBTFA produces very volatile derivatives of carbohydrates and can be used to selectively acylate amines in the presence of hydroxyl and carboxyl groups that have been protected by silylation.
  • Reacts under nonacidic conditions
  • Principle byproduct from the derivatization reaction is N-methyltrifluoroacetamine, which is stable, volatile and does not present problems in subsequent GC
  • Produces very volatile derivatives of carbohydrates
  • Can be used to selectively acylate amines in the presence of hydroxyl and carboxyl groups that have been protected by silylation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Da utilizzare con GC
Rischi Corrosive, Flammable
Conservazione -20°C
Quantità 10 x 1 mL ampules
Componenti standard N-Methyl-bis(trifluoroacetamide)
Concentrazione standard 98 to 100%
Descrizione articolo 10 x 1 mL ampules
compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Pericolo
Gefahrenkategorie
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Gefahrenhinweis
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Sicherheitshinweis
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P403+P235-Conservare in luogo fresco e ben ventilato.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt