Learn More
MC 1568, Tocris Bioscience™
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 18025432
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
Codice prodotto. 18025432
Marca: Tocris Bioscience 4077/10
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Selective HDAC class II (IIa) inhibitor
Selective inhibitor of class IIa histone deacetylases (HDACs). Exhibits tissue-selective inhibition between members of class II deacetylases in vivo; inhibits HDAC4 and HDAC5 in skeletal muscle and the heart without affecting HDAC3 activity. Arrests myogenesis through the stabilization of myocyte enhancer factor 2D (MEF2D)-HDAC3/4 complex. Displays no inhibition of class I HDAC activity or expression.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 852475-26-4
Formula molecolare C17H15FN2O3
Molecular Weight (g/mol) 314.32
Numero MDL MFCD16875423
InChI Key QRDAPCMJAOQZSU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo hdac-in-1, e-3-4-e-3-3-fluorophenyl-3-oxoprop-1-enyl-1-methyl-1h-pyrrol-2-yl-n-hydroxyacrylamide, 2e-3-4-1e-3-3-fluorophenyl-3-oxoprop-1-en-1-yl-1-methylpyrrol-2-yl-n-hydroxyprop-2-enamide, e-3-4-e-3-3-fluorophenyl-3-oxoprop-1-en-1-yl-1-methyl-1h-pyrrol-2-yl-n-hydroxyacrylamide, e-3-4-e-3-3-fluorophenyl-3-oxoprop-1-enyl-1-methylpyrrol-2-yl-n-hydroxyprop-2-enamide, 3-5-3-3-fluorophenyl-3-oxopropen-1-yl-1-methyl-1h-pyrrol-2-yl-n-hydroxy-2-propenamide, mc1568 inverted exclamation marky hplc, 3-4-3-3-fluorophenyl-3-oxoprop-1-enyl-1-methyl-1h-pyrrol-2-yl-n-hydroxyacrylamide, e-3-4-e-3-3-fluorophenyl-3-oxoprop-1-enyl-1-methyl-1hpyrrol-2-yl-n-hydroxyacrylamide, e-3-4-3-3-fluoro-phenyl-3-oxo-propenyl-1-methyl-1h-pyrrol-2-yl-n-hydroxy-acrylamide
PubChem CID 11381449
IUPAC Name 3-{4-[3-(3-fluorophenyl)-3-oxoprop-1-en-1-yl]-1-methyl-1H-pyrrol-2-yl}-N-hydroxyprop-2-enamide
SMILES CN1C=C(C=CC(=O)C2=CC(F)=CC=C2)C=C1C=CC(=O)NO
Specifica
Materiale o nome chimico MC 1568
Quantità 10 mg
Peso formulazione 314.31
Percent Purity >96%