Learn More
McFarland Standard 0.5, Pro-Lab Diagnostics™
Click to view available options
Quantità:
10 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Imballaggio | 10mL |
| Forma fisica | Liquid |
| Colore | Opaque |
| Solubilità | Soluble in water |
| Quantità | 10 mL |