Learn More
MCM2 Mouse anti-Human, Clone: UMAB238, liquid, UltraMAB™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Origene Technologies UM870130
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
MCM2 (Mini chromosome maintece protein 2) is involved in regulating DNA replication. MCM2 (also called CDCL1, mitotin and BM28), is a human nuclear protein that is crucial in the cell cycle, being involved in the onset of DNA replication and cell division. It is similar to members of the family of early S-phase proteins. MCM2 has been mapped to 3q21. From its localization, CDCL1 became a candidate for an oncogene affected by chromosomal breaks in acute myeloid leukemia (AML).Specifica
| MCM2 | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| MCM2 | |
| BM28, CCNL1, CDCL1, D3S3194, DFNA70, MITOTIN, cdc19 | |
| Mouse | |
| Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 4171 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| Liquid |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| UMAB238 | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| P49736 | |
| MCM2 | |
| Full length human recombit protein of human MCM2 produced in HEK293T cell. | |
| 30 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG2b |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.