Learn More
Invitrogen™ Human MCP-3 ProQuantum Immunoassay Kit
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 17113119
Click to view available options
Quantità:
5 x 96 Tests
96 Tests
Dimensione della confezione:
96 reazioni
Pezzo
Codice prodotto. 17113119
Marca: Invitrogen™ A356005
ELISA
This is a secreted chemokine which attracts macrophages during inflammation and metastasis. It is a member of the C-C subfamily of chemokines which are characterized by having two adjacent cysteine residues. The protein is an in vivo substrate of matrix metalloproteinase 2, an enzyme which degrades components of the extracellular matrix.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Numero di accesso P80098
Intervallo saggio 0.064 to 5000 pg/mL
Assay Sensitivity <0.05 pg/mL
Coniugato FAM™
Metodo di rilevamento Taqman™ Real-time PCR
Immunoassay Kit Format Proximity-based Immunoassay
Product Type ProQuantum
Tipo di campione Plasma, Serum, Supernatant
Target Species Human
Da utilizzare con (applicazione) Protein Quantitation
Da utilizzare con (apparecchiatura) qPCR Instruments
ID gene (immissione) 6354
Simbolo del gene FIC; MARC; MCP-3; MCP3; NC28; SCYA6; SCYA7
Tempo di incubazione 1 hr.
Contenuto kit Assay Dilution Buffer, Antibody-Conjugate A, Antibody-Conjugate B, Antibody-Conjugate Dilution Buffer, Standard, Master Mix, Ligase
Label or Dye FAM™
Quantità 5 x 96 Tests
Status giuridico RUO
Volume del campione Plasma 2-5 μL, Serum 2-5 μL, Supernatant 2-5 μL
Requisiti di stoccaggio Frozen at -20°C
Bersaglio CCL7 (MCP3)
Durata del test 30 mins
Tempo totale saggio 2 hrs