Learn More
Lauda LAUDA Microcool MC 250 Circulation chiller 230 V,50 Hz EU plug
GREENER_CHOICE
Marca:  Lauda L001046
LAUDA Microcool MC 250 Circulation chiller 230 V,50 Hz EU plug
Codice prodotto. 15876762
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3085.00€
    2920.00€ / Pezzo
    Risparmia 165.00€
    5% Sconto
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 19-01-2026