Learn More
MCT1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
| Antigene | MCT1 |
|---|---|
| Concentrazione | 0.29 mg/mL |
| Applicazioni | Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunofluorescence, Immunoprecipitation |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
16899634
|
Proteintech
20139-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
16889634
|
Proteintech
20139-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
SLC16A1 is a monocarboxylate transporter (MCT1) that mediates the movement of lactate and pyruvate across cell membranes. Import and export of these substrates by tissues such as erythrocytes, muscle, intestine, and kidney are ascribed largely to the action of a proton-coupled MCT.Specifica
| MCT1 | |
| Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunofluorescence, Immunoprecipitation | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human | |
| P53985 | |
| 6566 | |
| MCT1 Fusion Protein Ag14098 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| SLC16A1 |
| 0.29 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| MCT, MCT 1, MCT1, Monocarboxylate transporter 1, SLC16A1 | |
| SLC16A1 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |