Learn More
BrandTech™ VACUUBRAND™ MD 4C NT Dry Chemistry Diaphragm Vacuum Pump
Sfoglia Tutto Vacuubrand Prodotti
Click to view available options
Tensione:
230 V
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Progettata per prestazioni ottimali, con portate fino al 40% superiori al livello di vuoto di lavoro rispetto alle pompe della concorrenza con valori simili di capacità in aria libera.
- Vuoto assoluto: 1.1 torr (1.5 mbar)
- Capacità in aria libera: 63 lpm (2.2 cfm)
Specifica
Specifica
| Vuoto max | 1.1 torr (without Gas Ballast), 2.3 torr (with Gas Ballast) |
| Cavalli motore | 0.25 hp |
| Amperaggio | 1.8 A |
| Include | Motore monofase, interruttore di accensione/spegnimento, cavo con spina, manuale d'uso |
| Velocità motore | 150 to 1800 rpm |
| Certificazione/Conformità | ATEX Conformity II 3G IIC T3 X, CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010, NRTL Certification, TUV |
| Requisiti elettrici | 230 V, 50/60 Hz |
| Materiale | Testa della pompa in ETFE, diaframma in PTFE, tubi in PTFE, valvola in FFKM |
| Modello | MZ 4C NT |
| Livello di rumorosità | 45 dbA |
| Vedi altri risultati |