Learn More
MDM2/HDM2 Antibody (MDM2/8221), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
299.00€ - 593.00€
Specifica
| Antigene | MDM2/HDM2 |
|---|---|
| Clone | MDM2/8221 |
| Concentrazione | 0.2 mg/ml |
| Diluizione | Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL |
| Applicazioni | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
18649794
|
Novus Biologicals
NBP3-20419-100ug |
100 μg |
593.00€
100µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
18670084
|
Novus Biologicals
NBP3-20419-20ug |
20 μg |
299.00€
20µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
MDM2/HDM2 Monoclonal antibody specifically detects MDM2/HDM2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)Specifica
| MDM2/HDM2 | |
| 0.2 mg/ml | |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Cancer, Cell Cycle and Replication, Cellular Markers, Hypoxia, Neuroscience, p53 Pathway, Phospho Specific, Tumor Suppressors | |
| 10mM PBS with 0.05% BSA | |
| 4193 | |
| IgG2 κ | |
| Protein A or G purified |
| MDM2/8221 | |
| Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| ACTFS, HDM2, HDMX, MDM2 oncogene, E3 ubiquitin protein ligase | |
| Recombinant human MDM2/HDM2 protein fragment (around aa 1-300) (exact sequence is proprietary) | |
| Primary | |
| Store at 4&drg;C. Do not freeze. |