Learn More
MDM2 Rabbit anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
| Antigene | MDM2 |
|---|---|
| Concentrazione | 367 μg/mL |
| Applicazioni | Western Blot, Flow Cytometry |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
16885885
|
Proteintech
27883-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
16875885
|
Proteintech
27883-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
The MDM2 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human MDM2. This antibody recognizes human antigen. The MDM2 antibody has been validated for the following applications: FC, WB, ELISA analysis.
Specifica
| MDM2 | |
| Western Blot, Flow Cytometry | |
| Unconjugated | |
| Human | |
| IgG |
| 367 μg/mL | |
| Polyclonal | |
| Rabbit | |
| 4193 | |
| Primary |