missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ MDM4 (Human) Recombinant Protein
Click to view available options
Quantità:
10 μg
25 μg
Dimensione della confezione:
10µg
25µg
Descrizione
- Sequence: MTSFSTSAQCSTSDSACRISPGQINQVRPKLPLLKILHAAGAQGEMFTVKEVMHYLGQYIMVKQLYDQQEQHMVYCGGDLLGELLGRQSFSVKDPSPLYDMLRKNLVTLATATTDAAQTLALAQDHSMDIPSQDQLKQSAEESSTSRKRTTEDDIPTLPTSEHKCIHSREDEDLIENLAQDETSRLDLGFEEWDVAGLPWWFLGNLRSNYTPRSNGSTDLQTNQDVGTAIVSDTTDDLWFLNESVSEQLGVGIKVEAADTEQTSEEVGKVSDKKVIEVGKNDDLEDSKSLSDDTDVEVTSEDEWQCTECKKFNSPSKRYCFRCWALRKDWYSDCSKLTHSLSTSDITAIPEKENEGNDVPDCRRTISAPVVRPKDAYIKKENSKLFDPCNSVEFLDLAHSSESQETISSMGEQLDNLSEQRTDTENMEDCQNLLKPCSLCEKRPRDGNIIHGRTGHLVTCFHCARRLKKAGASCPICKKEIQLVIKVFIA
Specifica
Specifica
| Numero di accesso | NP_002384.2 |
| ID gene (immissione) | 4194 |
| Nome | Mdm4 p53 binding protein homolog (mouse) |
| Metodo di preparazione | Wheat germ expression system |
| Analisi di controllo qualità | 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue |
| Quantità | 25 μg |
| Requisiti di stoccaggio | Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
| Alias gene | DKFZp781B1423, HDMX, MDMX, MGC132766, MRP1 |
| Simbolo del gene | MDM4 |
| Specie | Wheat Germ (in vitro) |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto