Learn More
Ansell™ ME107
Click to view available options
Size:
7.5
10.5
Dimensione della confezione:
1 paio
Pezzo
Descrizione
- Elevata resistenza alle sostanze chimiche a base d'acqua.
- Buona flessibilità e elasticità che prevengono gli strappi.
- Clorurati, per indurire e igienizzare la superficie del guanto
Specifica
Specifica
| Materiale parte posteriore | Rubber Latex |
| Certificazione/Conformità | EN388:2003/4121, EN374:2003/Virus, EN374:2003/ABCKL |
| Classificazione | Category III |
| Materiale polso | Natural rubber latex |
| Descrizione | Heavy duty chemical protection |
| Coating Material | Natural Rubber Latex |
| Colore | Black |
| Monouso | Reusable |
| Finitura esterna | Smooth |
| Grado | Industrial grade |
| Vedi altri risultati |