Learn More
Ansell™ ME107
Codice prodotto. p-7146544
Click to view available options
Size:
7.5
10.5
Dimensione della confezione:
1 paio
Pezzo
Codice prodotto. 15180144
Marca: Ansell™ A008075
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Protezione chimica per mansioni gravose
  • Elevata resistenza alle sostanze chimiche a base d'acqua.
  • Buona flessibilità e elasticità che prevengono gli strappi. 
  • Clorurati, per indurire e igienizzare la superficie del guanto
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale parte posteriore Rubber Latex
Certificazione/Conformità EN388:2003/4121, EN374:2003/Virus, EN374:2003/ABCKL
Classificazione Category III
Materiale polso Natural rubber latex
Descrizione Heavy duty chemical protection
Coating Material Natural Rubber Latex
Colore Black
Monouso Reusable
Finitura esterna Smooth
Grado Industrial grade
Hand Specific
Latex Free
Powdered Powder Free
Product Type Immersion Gloves
Size 7.5
Sterilità Non-sterile
Stile ME107
Spessore (sistema metrico) 1.20 mm
Stile delle dita full fingers
Da utilizzare con (applicazione) Chemical and Liquid Protection
Colore polso guanto Nero
Materiale rivestimento interno Unflocked
Modello ME107
Tipo di imballaggio 1 pair in a bag; 12 bags in a carton
Quantità 12 pair
Resistente a Chemical and Liquid Protection
Serie ME series
Dimensioni (L x P) 610 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 610 mm