missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ME2 Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech

Mouse Monoclonal Antibody

129.00€ - 349.00€

Specifica

Antigene ME2
Clone 6E6E2
Concentrazione 900 μg/mL
Applicazioni Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA
Classificazione Monoclonal
Visualizza altre specifiche

Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
30234209
Vedere i documenti
Proteintech
67457-1-IG-20UL
20 μL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
145.00€
129.00€ / 20µL
Risparmia 16.00€
11% Sconto
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
30235148
Vedere i documenti
Proteintech
67457-1-IG-150UL
150 μL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
410.00€
349.00€ / 150µL
Risparmia 61.00€
14% Sconto
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
Descrizione

Descrizione

The ME2 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human ME2. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The ME2 antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, ELISA analysis.
Specifica

Specifica

ME2
900 μg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
4200
IgG2a
Protein A purification
Monoclonal Antibody
6E6E2
Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA
Unconjugated
Mouse
Human, Mouse, Rat
Recombinant Protein
Primary
Store at -20°C.
Videos
SDS
Documenti

Documenti

Product Certifications
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato