Learn More
BrandTech™ VACUUBRAND™ ME 2C NT Oil-Free Diaphragm Vacuum Pump
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-4493018 Sfoglia Tutto Vacuubrand Prodotti
Click to view available options
Tipo di spina:
CEE
Requisiti elettrici:
230 V 50/60 Hz
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11828571
Marca: BrandTech™ VACUUBRAND™ 20730100
A vacuum pump excellent for many laboratory fluid movement applications including vacuum filtration and solid phase extraction, as well as degassing, and evaporation of volatile solvents.
Il funzionamento al vuoto massimo produce livelli di decibel comparabili a quelli di una tranquilla conversazione vis-à-vis tra due persone.
  • Vuoto finale: 52 torr (70 mbar)
  • Capacità in aria libera: 38 lpm (1.4 cfm).
  • I percorsi dei flussi della pompa ME2C NT sono realizzati in materiali con un'eccellente resistenza alla corrosione, come teste e diaframmi in PTFE.
  • Le pompe a membrana progettate per applicazioni chimiche VACUUBRAND eliminano la condensa, nonché la necessità di manipolazione e smaltimento dell'olio contaminato normalmente associata alle pompe rotative a palette.
  • Gli intervalli di manutenzione tipici sono compresi tra 10,000 e 15,000 ore.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Vuoto max 52 torr (70 mbar)
Cavalli motore 0.18 hp
Amperaggio 1.8 A
Include Motore monofase, interruttore di accensione/spegnimento, cavo con spina, manuale d'uso
Velocità motore 1500/1800 rpm
Certificazione/Conformità CE
Requisiti elettrici 230 V 50/60 Hz
Materiale Testa della pompa in ETFE, diaframma in PTFE, tubi in PTFE, valvola in FFKM
Modello ME 2C NT
Livello di rumorosità 45 dBA
Tipo di spina CEE
Temperatura (sistema metrico) di conservazione Da -10 a 60 °C
Peso (sistema imperiale) 22.4 libbre
Peso (sistema metrico) 10.2 kg
Temperatura (sistema imperiale) max 104°F
Temperatura (sistema metrico) max 40 °C
Temperatura min. (sistema metrico) 10°C
Portata 38 l/min.
Frequenza 50/60 Hz
Overall Height (English) 7.7 in.
Overall Height (Metric) 19.8 cm
Overall Length (English) 9.5 in.
Lunghezza complessiva (sistema metrico) 24.3 cm
Overall Width (English) 8.3 in.
Larghezza complessiva (sistema metrico) 21.1 cm
Tipo di pompa Chemistry Diaphragm Pump
Valori nominali armadio IP40
N. di teste pompe 1
Temperature (English) Min 50°F
Applicazioni Vacuum ovens, filtrations, and multi-port manifolds
No. of Stages 1
Maximum Pressure 1.1 bar
Tensione 230 V
Quantità 1 Ea.