Learn More
BrandTech™ VACUUBRAND™ ME 4C NT Dry Chemistry Diaphragm Pump
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-3077240 Sfoglia Tutto Vacuubrand Prodotti
Click to view available options
Tipo di spina:
Spina CEE
Requisiti elettrici:
230 V 50/60 Hz
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10725774
Marca: BrandTech™ VACUUBRAND™ 20731200
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Suitable for laboratory tasks such as vacuum filtration, degassing, solid phase extraction and many others
  • Progettata per erogare il 40% in più di portata al livello di vuoto di esercizio rispetto ad altre pompe della concorrenza con livelli simili di capacità in aria libera
  • Funzionamento silenzioso con vuoto finale
  • Vibrazioni ridotte rispetto al modello precedente
  • Percorsi del flusso realizzati in materiali con eccellente resistenza alla corrosione (quali teste pompanti e diaframmi in PTFE
  • Elimina la condensa, la manipolazione e lo smaltimento dell'olio contaminato associato alle pompe rotative a palette
  • Intervalli di manutenzione: da 10,000 a 15,000 ore
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Vuoto max 52 torr (70 mbar)
Cavalli motore 0.24 hp
Include Motore monofase, condensatore di scarico, pozzetti di raccolta in ingresso e in uscita, manuale d'uso
Velocità motore 150 to 1800 rpm
Certificazione/Conformità ATEX Conformity II 3G IIC T3 X, CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010, NRTL Certification, TUV
Requisiti elettrici 230 V 50/60 Hz
Materiale PTFE (Pump Head), Fluoroplastic (Case)
Modello ME 4C NT
Livello di rumorosità 45 dbA
Tipo di spina Spina CEE
Peso (sistema imperiale) 24.47 libbre
Peso (sistema metrico) 11.1 kg
Temperatura (sistema imperiale) max 104°F
Portata 73 l/min.
Frequenza 50/60 Hz
Overall Height (English) 7.79 in.
Overall Height (Metric) 19.8 cm
Overall Length (English) 10 in.
Lunghezza complessiva (sistema metrico) 25.4 cm
Overall Width (English) 9.56 in.
Larghezza complessiva (sistema metrico) 24.28 cm
Tipo di pompa Pompa a membrana
Valori nominali armadio IP40
N. di teste pompe 2
Resistance Properties Chemical-Resistant
Temperature (English) Min 50°F
Applicazioni Filtration and Concentration of Solvents with Low Boiling Point
Oil Type Oil-Free
No. of Stages 1
Maximum Pressure 16 psi
Tensione 230 V