Learn More
TMC Hallcrest™ Thermax Chillchecker Temperature Indicators
Click to view available options
Display:
-17°C
-2°C
-8°C
9°C
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Descrizione
- Confirmation that the temperatures have not been exceeded.
- Color changes to blue when temperature is reached.
- Easy to use and read.
- Self Adhesive.
- Available temperatures between -17 to 20°C.
- Accurate to +/-1°C
Specifica
Specifica
| Profondità (sistema imperiale) | 0.23 in. |
| Profondità (sistema metrico) | 6 mm |
| Monouso | Single-use |
| Materiale | PVC |
| Larghezza (sistema imperiale) | 1.25 in. |
| Product Type | Temperature Indicator |
| Accuracy | ±1°C |
| Display | -17°C |
| Larghezza (sistema metrico) | 32 mm |