Learn More
TMC Hallcrest™ Thermax Chillchecker Temperature Indicators
Codice prodotto. 11717218
Click to view available options
Display:
-17°C
-2°C
-8°C
9°C
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 11717218
Marca: TMC Hallcrest™ M01KTHEN08C01X1
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Provide an irreversible identification for temperature controled issues. TMC Hallcrest™ Thermax Chillchecker Temperature Indicators can be used for transporation and storage of goods applications.
  • Confirmation that the temperatures have not been exceeded.
  • Color changes to blue when temperature is reached.
  • Easy to use and read.
  • Self Adhesive.
  • Available temperatures between -17 to 20°C.
  • Accurate to +/-1°C
Specifica
Profondità (sistema imperiale) 0.23 in.
Profondità (sistema metrico) 6 mm
Monouso Single-use
Materiale PVC
Larghezza (sistema imperiale) 1.25 in.
Product Type Temperature Indicator
Accuracy ±1°C
Display -8°C
Larghezza (sistema metrico) 32 mm