Learn More
Thermographic Measurements Ltd Microstriscia termica per misurazione
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
138°C to 154°C
40°C to 46°C
71 - 88 °C
93°C to 110°C
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Descrizione
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Monouso | Single-use |
| Da utilizzare con (applicazione) | For laboratory research, medical services, instrumentation, electronics industry, automotive, aerospace, steel, metallurgy, plastics industry, food industry applications |
| Altezza (sistema imperiale) | 0.15 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 4 mm |
| Intervallo di umidità | 40 to 60% |
| Lunghezza (sistema metrico) | 11 mm |
| Materiale | Polyester Film, Acrylic Adhesive |
| Tempo di misurazione | 2 to 5 seconds |
| Modello | Thermax 4-level Temperature Indicator Micro Strip 40°C to 46°C Range 1 |
| Vedi altri risultati |