Learn More
Thermographic Measurements Ltd Thermax Multi-Change Temperature Indicating Paint
Click to view available options
Colore:
Blue
Green
Orange
Pink
Dimensione della confezione:
Pezzo
Description
Specifications
Specifications
| Product Type | Solvent Based Paint |
| Da utilizzare con (applicazione) | Color changing paint to show heat exposure |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Colore | Blue |
| Capacità (sistema metrico) | 250 mL |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Insulated vessels, motor components, thermal mapping of equipment |