Learn More
Thermographic Measurements Ltd Sticker per misurazione
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
199°C to 224°C
40/43/46/49/54 °C
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Descrizione
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Monouso | Single-use |
| Da utilizzare con (applicazione) | For laboratory research, medical services, instrumentation, electronics industry, automotive, aerospace, steel, metallurgy, plastics industry, food industry applications |
| Altezza (sistema imperiale) | 0.59 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 15 mm |
| Intervallo di umidità | 40 to 60% |
| Lunghezza (sistema metrico) | 14 mm |
| Materiale | Polyester Film, Acrylic Adhesive |
| Tempo di misurazione | 2 to 5 seconds |
| Modello | Thermax 5-level Clock Temperature Indicator 40°C to 54°C (105°F to 130°F) Range 1 |
| Vedi altri risultati |