Learn More
Thermographic Measurements Ltd Indicatore termico per misurazione
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
110°C
121 °C
127°C
138 °C
154°C
166°C
171°C
177 °C
182°C
188°C
204 °C
216 °C
224 °C
232°C
241°C
254°C
40 °C
49°C
54°C
60 °C
65°C
71 °C
77°C
88°C
93°C
Dimensione della confezione:
pezzi 50
Descrizione
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Monouso | Single-use |
| Da utilizzare con (applicazione) | For laboratory research, medical services, instrumentation, electronics industry, automotive, aerospace, steel, metallurgy, plastics industry, food industry applications |
| Altezza (sistema imperiale) | 0.51 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 13 mm |
| Intervallo di umidità | 40 to 60% |
| Lunghezza (sistema metrico) | 12 mm |
| Materiale | Polyester Film, Acrylic Adhesive |
| Tempo di misurazione | 2 to 5 seconds |
| Modello | Thermax Encapsulated Temperature Indicator 160°C (320°F) |
| Vedi altri risultati |