Learn More
Thermographic Measurements Ltd Indicatore termico per misurazione
Codice prodotto. 11720949
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
110°C
121 °C
127°C
138 °C
154°C
166°C
171°C
177 °C
182°C
188°C
204 °C
216 °C
224 °C
232°C
241°C
254°C
40 °C
49°C
54°C
60 °C
65°C
71 °C
77°C
88°C
93°C
Dimensione della confezione:
pezzi 50
Codice prodotto. 11720949
Marca: Thermographic Measurements Ltd M01ETHE224D01P1
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Single use, irreversible threshold indicator reports the highest temperature reached
  • Immediate Response
  • Permanent Record of Highest Temperature Achieved
  • Oil, Water, and Steam Resistant
  • Inexpensive and Easy to Use
  • Self-adhesive
  • Specifica
    Certificazione/Conformità ISO 9001
    Monouso Single-use
    Da utilizzare con (applicazione) For laboratory research, medical services, instrumentation, electronics industry, automotive, aerospace, steel, metallurgy, plastics industry, food industry applications
    Altezza (sistema imperiale) 0.51 in.
    Altezza (sistema metrico) 13 mm
    Intervallo di umidità 40 to 60%
    Lunghezza (sistema metrico) 12 mm
    Materiale Polyimide Film, Acrylic Adhesive
    Tempo di misurazione 2 to 5 seconds
    Modello Thermax Encapsulated Temperature Indicator 224°C (426°F)
    Riempimento termometro Wax-melt Technology
    Peso (sistema metrico) 9 g
    Product Type Indicatore termico
    Lunghezza (sistema imperiale) 0.47 in.
    Descrizione Thermax Encapsulated Temperature Indicator 224°C (426°F)
    Max. Temperature (English) 435°F
    Temperatura max (sistema metrico) 224°C
    Min. Temperature (English) 426°F
    Min. Temperature (Metric) 224°C
    Intervallo di temperatura (sistema imperiale) 435°F
    Temperature Range (Metric) 224 °C
    Calibrated Sì
    Da utilizzare con (apparecchiatura) Electrical equipment, pumps, braking systems, water pumps, aeronautical equpment, military equipment
    Accuracy ±1% +1°C
    Suddivisione Single Temperature
    Bilancia Dual °C (°F)