Learn More
Thermographic Measurements Ltd Nastro termico per misurazione
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
104°C to 127°C
132 - 154 °C
188°C to 210°C
249°C to 290°C
77 - 99 °C
Da 160°C a 182°C
Da 216°C a 249°C
Da 49 a 71°C
Materiale:
Kaladex Film, Acrylic Adhesive
Polyester Film, Acrylic Adhesive
Polyimide Film, Acrylic Adhesive
Display:
104/110/116/121/127°C
132/138/143/149/154°C
160/166/171/177/182°C
188/193/199/204/210°C
249/254/260/280/290°C
49/54/60/65/71°C
77/82/88/93/99°C
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 100
pezzi 500
Descrizione
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Monouso | Single-use |
| Da utilizzare con (applicazione) | For laboratory research, medical services, instrumentation, electronics industry, automotive, aerospace, steel, metallurgy, plastics industry, food industry applications |
| Altezza (sistema imperiale) | 2 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 51 mm |
| Intervallo di umidità | 40 to 60% |
| Lunghezza (sistema metrico) | 18 mm |
| Materiale | Polyimide Film, Acrylic Adhesive |
| Tempo di misurazione | 2 to 5 seconds |
| Modello | Thermax 5-level Temperature Indicator 188°C to 210°C (370°F to 410°F) Range G |
| Vedi altri risultati |