Learn More
Thermographic Measurements Ltd Nastro termico per misurazione
Codice prodotto. 17797514
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
104°C to 127°C
132 - 154 °C
188°C to 210°C
249°C to 290°C
77 - 99 °C
Da 160°C a 182°C
Da 216°C a 249°C
Da 49 a 71°C
Materiale:
Kaladex Film, Acrylic Adhesive
Polyester Film, Acrylic Adhesive
Polyimide Film, Acrylic Adhesive
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 100
pezzi 500
Display:
104/110/116/121/127°C
132/138/143/149/154°C
160/166/171/177/182°C
188/193/199/204/210°C
249/254/260/280/290°C
49/54/60/65/71°C
77/82/88/93/99°C
Codice prodotto. 17797514
Marca: Thermographic Measurements Ltd M05STHRGHD01P1
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Single use, irreversible threshold indicator reports the highest temperature reached
  • Immediate Response
  • Permanent Record of Highest Temperature Achieved
  • Oil, Water, and Steam Resistant
  • Inexpensive and Easy to Use
  • Self-adhesive
  • Specifica
    Certificazione/Conformità ISO 9001
    Monouso Single-use
    Da utilizzare con (applicazione) For laboratory research, medical services, instrumentation, electronics industry, automotive, aerospace, steel, metallurgy, plastics industry, food industry applications
    Altezza (sistema imperiale) 2 in.
    Altezza (sistema metrico) 51 mm
    Intervallo di umidità 40 to 60%
    Lunghezza (sistema metrico) 18 mm
    Materiale Kaladex Film, Acrylic Adhesive
    Tempo di misurazione 2 to 5 seconds
    Modello Thermax 5-level Temperature Indicator 216°C to 249°C (421°F to 480°F) Range H
    Riempimento termometro Wax-melt Technology
    Peso (sistema metrico) 9 g
    Larghezza (sistema imperiale) 0.7 in.
    Product Type Nastro termico
    Lunghezza (sistema imperiale) 0.7 in.
    Descrizione Thermax 5-level Temperature Indicator 216°C to 249°C (421°F to 480°F)
    Max. Temperature (English) 480°F
    Temperatura max (sistema metrico) 249°C
    Min. Temperature (English) 421°F
    Min. Temperature (Metric) 216°C
    Intervallo di temperatura (sistema imperiale) 421°F to 480°F
    Temperature Range (Metric) Da 216°C a 249°C
    Calibrated Sì
    Da utilizzare con (apparecchiatura) Electrical equipment, pumps, braking systems, water pumps, aeronautical equpment, military equipment
    Accuracy ±1% +1°C (Range:160°C to 290°C)
    Suddivisione 216°C, 224°C, 332°C, 241°C, 249°C (421°F, 435°F, 450°F, 466°F, 480°F)
    Larghezza (sistema metrico) 18 mm
    Bilancia Dual °C (°F)