Learn More
Thermographic Measurements Ltd TDI 3 Level Strip 65, 71 & 82°C
Codice prodotto. 11760899
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
65°C to 82°C
Dimensione della confezione:
pezzi 25
Codice prodotto. 11760899
Marca: Thermographic Measurements Ltd M03STHD065C01P1
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Single use, irreversible threshold indicator reports the highest temperature reached for Dishwashers
  • Immediate Response
  • Permanent Record of Highest Temperature Achieved
  • Oil, Water, and Steam Resistant
  • Inexpensive and Easy to Use
  • Self-adhesive
  • Specifica
    Certificazione/Conformità ISO 9001
    Monouso Single-use
    Da utilizzare con (applicazione) Dishware Temperature Disinfection Indicators Providing Proof of HACCP Compliance
    Altezza (sistema imperiale) 0.98 in.
    Altezza (sistema metrico) 25 mm
    Intervallo di umidità 40 to 60%
    Lunghezza (sistema metrico) 35 mm
    Materiale Polyester Film, Acrylic Adhesive
    Tempo di misurazione 2 to 5 seconds
    Modello 3-level Thermal Disinfection Indicator
    Riempimento termometro Wax-melt Technology
    Peso (sistema metrico) 9 g
    Product Type Irreversible Temperature Indicator
    Lunghezza (sistema imperiale) 1.38 in.
    Descrizione 3 Level Thermal Disinfection Indicator
    Temperatura max (sistema metrico) 260°C
    Min. Temperature (Metric) 204°C
    Intervallo di temperatura (sistema imperiale) 150°F to 180°F
    Temperature Range (Metric) 65°C to 82°C
    Calibrated Sì
    Da utilizzare con (apparecchiatura) Commercial Dishwasher
    Accuracy ±1°C
    Suddivisione 65°C, 71°C, 82°C (150°F, 160°F, 180°F)
    Bilancia Dual °C (°F)