Learn More
SI Analytics™ Measuring And Storing Vessel
Codice prodotto. 10326674 Sfoglia Tutto SI Analytics Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Electrodes with 12 mm dia.
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
10326674 Electrodes with 12 mm dia. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10326674 Fornitore SI Analytics™ N. del fornitore 285123170
Power Your Renewable Energy Research
Usa il codice promozionale 28029
Visualizza tutte le promozioni
In stock
SI Analytics™ Measuring And Storing Vessel is a plastic receptacle with squeezing ring sealing and bayonet fastener for electrodes with a 12mm diameter.
  • Plastic receptacle
  • includes squeezing ring sealing and bayonet fastener
  • Suitable for electrodes with 12mm diameter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Electrodes with 12 mm dia.
Tipo Measuring and Storing Vessel
Include Squeezing Ring, Sealing and Bayonet fastener