Learn More
Kartell™ Measuring Scoops
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 6
Descrizione
Shaped conveniently for sampling
Polypropylene
Flat bottom with beveled angles for easy cleaning
Shaped conveniently for sampling
Suitable for food contents
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 500 mL |
| Product Type | Measuring Scoop |
| Da utilizzare con (applicazione) | Suitable for foodstuff |
| Larghezza (sistema metrico) | 315 mm |
| Dimensioni (L x P) | 112 x 315 x 55 mm |
| Materiale | Polypropylene |
| Lunghezza (sistema metrico) | 112 mm |