Learn More
Kartell™ Measuring Scoops
Codice prodotto. 10576771
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 6
Codice prodotto. 10576771
Marca: Kartell™ 0106200
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Shaped conveniently for sampling
  • Shaped conveniently for sampling
  • Flat bottom with beveled angles for easy cleaning
  • Suitable for foodstuff
Specifica
Capacità (sistema metrico) 250 mL
Colore White
Product Type Scoop
Da utilizzare con (applicazione) Suitable for foodstuff
Larghezza (sistema metrico) 261.5 mm
Dimensioni (L x P) 94 x 261.5 x 43.7 mm
Materiale Polypropylene
Lunghezza (sistema metrico) 94 mm