Learn More
Kartell™ Measuring Scoops
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 6
Descrizione
Shaped conveniently for sampling
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema imperiale) | 3.38 oz. |
| Capacità (sistema metrico) | 100 mL |
| Product Type | Measuring Scoop |
| Dimensioni (L x P) | 67.2 x 201.7 x 34 mm |
| Materiale | Polypropylene |