Learn More
Kartell™ Measuring Scoops
Codice prodotto. 12687795
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 6
Codice prodotto. 12687795
Marca: Kartell™ 0106400
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Shaped conveniently for sampling
  • Shaped conveniently for sampling
  • Flat bottom with beveled angles for easy cleaning
  • Suitable for foodstuff
Specifica
Capacità (sistema metrico) 1000 mL
Colore White
Product Type Scoop
Da utilizzare con (applicazione) Suitable for foodstuff
Larghezza (sistema metrico) 386.6 mm
Dimensioni (L x P) 141 x 386.6 x 69.4 mm
Materiale Polypropylene
Lunghezza (sistema metrico) 141 mm