Learn More
Kartell™ Measuring Scoops
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 6
Descrizione
Shaped conveniently for sampling
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 10 mL |
| Dimensioni (L x P) | 32 x 103 x 16 mm |
| Materiale | Polypropylene |