Learn More
WTW™ Measuring Vessel for Electrodes
Click to view available options
Da utilizzare con (applicazione):
Determining pH of drinking water
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Suitable for pH combination electrodes SenTix™ 81
- Also for use as a storage vessel for electrodes
- Supplied individually
Specifica
Specifica
| Tipo | Measuring Vessel |
| Da utilizzare con (applicazione) | Determining pH of drinking water |