Learn More
BICASA Banco da laboratorio con lavello
Banco da laboratorio con lavello, serie MECC, completo di piantane laterali, modulo tecnico MECC (fascia portaservizi al piano), spalla laterale C-Frame con carter, telaio e piano lavello in PP con vasca mm 400x500x300h, miscelatore acqua e lavaocchi
2443.30€ - 3407.90€
Specifica
Adjustable (Height) | No |
---|---|
Autoclavabile | Not Autoclavable |
Tipo di cornice | C-Frame |
Include | Polypropylene sink countertop with basin, water mixer, eyewash and pegboard |
Colore | Light Gray |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (P x L x A) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (P x L x A) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17477393
|
BICASA
MS.0600.900.930.PP |
900 x 600 x 900/930 mm |
2443.30€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17497393
|
BICASA
MS.1200.900.930.PP |
900 x 1200 x 900/930 mm |
3407.90€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Banchi da laboratorio serie MECC
- PIANTANE: Profilato in alluminio (mm 150x25 e mm 150x50) con binari verticali
- MODULO TECNICO: Telaio modulare in acciaio accoppiato alle piantane ad altezze diverse con pannelli porta servizi
- FASCIA PORTA SERVIZI: striscia metallica preforata posta all’altezza del piano di lavoro
- PANNELLI PORTA SERVIZI: in resina di Polipropilene stampata (ritardo alla fiamma V0 - IEC 60695-11-10 / -20)
- POSTAZIONI DI LAVORO C-FRAME: certificate EN 13150:2001 e BRG 234/09.06
- Supporti con telai laterali e centrali a C in tubolare d'acciaio con piedini di livellamento. Traverse orizzontali e pannelli di copertura laterale in metallo
- PIANI DI LAVORO: unità singole indipendenti – installate e fissate sopra la postazione a C
- COLORI: PARTI METALLICHE: Verniciatura a polvere poliuretanica colore Grigio Chiaro opaco bonderizzato; PANNELLI: Grigio argento – Scatola elettrica posteriore stagna in ABS nero; NOBILITATO IGNIFUGO: Grigio Chiaro (2 decorativi) - pannelli spessore mm 19
- RUBINETTI: a colonna - Verniciatura a polvere epossidica - colore grigio chiaro; bloccaggio su fascia portaservizi o su piano di lavoro; con manicotto di alimentazione in ingresso filettato e dado di bloccaggio; identificazione del fluido (manopola secondo EN13792:2000)
Specifica
No | |
C-Frame | |
Light Gray |
Not Autoclavable | |
Polypropylene sink countertop with basin, water mixer, eyewash and pegboard |