Learn More
Descripción
Stathmin 1 Monoclonal antibody specifically detects Stathmin 1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
Especificaciones
| Antigen | Stathmin 1 |
| Applications | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | STMN1/8023R |
| Conjugate | PerCP |
| Formulation | PBS |
| Gene Alias | C1orf215, chromosome 1 open reading frame 215, Lag, Leukemia-associated phosphoprotein p18, Metablastin, MGC138869, Oncoprotein 18, Op18, OP18MGC138870, phosphoprotein 19, Phosphoprotein p19, pp17, PP19, PR22, prosolin, Protein Pr22, SMNLAP18FLJ32206, stathmin, stathmin 1, stathmin 1/oncoprotein 18, transmembrane protein C1orf215 |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | Recombinant fragment of human Stathmin 1 protein (exact sequence is proprietary) |
| Purification Method | Protein A or G purified |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?