Learn More
AMPri™ Guanti da esame in lattice Premium Grip Med-Comfort, DPI Cat. III
Click to view available options
Size:
L
M
S
XL
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Descrizione
- AQL 1,5
- Guanti da esame Grip Premium
- Le applicazioni includono l'uso in laboratorio, clinico, farmaceutico, odontoiatrico e alimentare
- Proteggono da sostanze chimiche e microrganismi
- Vestibilità ambidestri
- Senza polvere
- Non sterili
- Colore: Bianco
- Finitura testurizzata
- Monouso
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | AQL 1.5 |
| Certifications/Compliance (Europe) | EN 455-1, EN374-1/4/5, EN420, Grado alimentare |
| Colore | Bianco |
| Monouso | Sì |
| Laboratory/Cleanroom Use | Laboratorio |
| Latex Free | No |
| Materiale | Lattice |
| Size | XL |
| Spessore (sistema metrico) | Polso: 0,08 mm; Palmo: 0,10 mm; Dita: 0,12 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 240 mm |