Learn More
OHAUS™ Media Bottle Clamp
Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
1000 mL Bottle
500 mL Bottle
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Constructed of stainless steel
- For use with media bottles
- Designed to securely hold bottles in place
Specifica
Specifica
| Tipo | Bottle Clamp |
| Materiale | Stainless Steel |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 500 mL Bottle |
| Descrizione | 500 mL Media Bottle Clamp |