Learn More
Fisherbrand™ Media Bottle PET With Cap
Codice prodotto. p-200132633 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 24
pezzi 48
pezzi 60
pezzi 96
Codice prodotto. 30690123
Edge
Made from high quality PET and the ultimate storage solution for media, biological buffers, and a wide range of reagents
  • Fisherbrand Media Bottles - These bottles are engineered to provide a comprehensive solution for storing media, biological buffers and a variety of reagents
  • These bottles are designed to be leak-proof, shatter proof and freezer-safe, making them ideal for storing and transporting valuable samples
  • Fisherbrand Media Bottles are the perfect choice for a reliable and convenient storage solution that meets the rigorous demands of modern laboratories
  • Fisherbrand's media bottles are the perfect blend of durability, safety and versatility
Specifica
Capacità (sistema metrico) 1000 mL
Capacità (sistema imperiale) 0.264 gal.
Colore Clear
Materiale PET
Sterilità Sterile
Closure Included Yes
Monouso Single-use
Graduated Yes
Bocca Threaded
Forma Square
Fit for Purpose Sterile
Product Type Media Bottle
Materiale chiusura HDPE
Autoclavabile Not Autoclavable
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.