Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Media Lab Bottle, Non-Graduated, Capless
Codice prodotto. 12452501 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
125 mL
250 mL
500 mL
Quantità:
24 EA
48 EA
Dimensione della confezione:
pezzi 24
pezzi 48
Codice prodotto. 12452501
Marca: DWK Life Sciences 219419
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Clear Type I borosilicate glass bottle without graduations.
  • Manufactured from borosilicate glass which provides the best chemical resistance
  • Clear borosilicate glass bottle
  • Special pour lip facilitates pouring
  • Packaged in partitioned carton to help prevent scratch marks on bottles
  • Black phenolic screw cap can be purchased separately
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 500 mL
Colore Clear
Materiale Borosilicate Glass (Type I)
Quantità 24 EA
Finitura collo 33-340
Product Type Media Bottle
Dimensione chiusura 33-340 mm
Tipo di chiusura No Closure