Learn More
Liebherr™ Frigorifero da laboratorio con pratico dispositivo di controllo elettronico MediLine
Sfoglia Tutto Liebherr ProdottiDescrizione
- Reach-in, 1-section, width 600mm
- Temperature range +3 / +16°C, white exterior, commercial-grade moulded polystyrol interior, fan-assisted refrigeration.
- Climate class 7, refrigerant R 600a.
- Digital controller with 0,1°C resolution, password keypad lock, RS 485 interface and volt-free alarm contact
- Access port for external temperature probe, additional safety thermostat
- Alarm log of last 3 events with min/max temperatures, duration etc.
- Door lock, reversible hinges, self-closing door
- 45 kg shelf load
Specifica
Specifica
| Tipo | Frigorifero da laboratorio |
| Capacità (sistema metrico) | 142 L |
| Gamma di temperatura | 3°C to 16°C |
| Risoluzione temperatura | 0.1°C |
| Stabilità termica | Gradient 4.3°C |
| Refrigerante | R 600a |
| Door Style | Sportello a chiusura automatica |
| Door Material | Steel |
| N. di cassetti | 0 |
| Ripiani | 3 |
| Vedi altri risultati |