Learn More
Liebherr™ Frigorifero da laboratorio con pratico dispositivo di controllo elettronico MediLine
Codice prodotto. p-8002364 Sfoglia Tutto Liebherr Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
142 L
152 L
Door Style:
Solid
Sportello a chiusura automatica
Utilizzo di energia:
273 kWh/a
369 kWh/a
Ripiani:
3
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15260469
Marca: Liebherr™ LKUV1613
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
For secure, accurate and long-lasting fridge storage of temperature-sensitive products, the Liebherr™ MediLine Lab Fridge is fully-equipped for lab applications with Liebherr build-quality you can rely on. EN 60068 temperature mapping and SmartMonitoring options.
Grande precisione di temperatura con consumi energetici ridotti
  • Doppio sistema di refrigerazione con frigorifero ventilato e congelatore statico nella base
  • Due motori e due regolatori per mantenere temperature stabili e uniformi in ciascun vano
  • Quando lo sportello del frigorifero viene aperto, la ventilazione si arresta
  • Termostato“anti-congelamento” di sicurezza
  • Piastra di protezione sull'unità dell'evaporatore anti-congelamento (solo 4050)
  • Sistema ad elevata efficienza energetica con refrigerante ecocompatibile a base di idrocarburi
Struttura durevole di semplice utilizzo
  • Corpo rivestito in acciaio con interni in ABS e isolamento HDPE
  • Frigorifero con ripiani a griglia di altezza regolabile
  • Congelatore con cassetti trasparenti su guide che possono essere rimossi per utilizzare direttamente i ripiani di vetro sotto ciascun cassetto
  • Sportelli reversibili con serratura a chiave e cerniere intercambiabili per apertura a destra o a sinistra
Regolazione elettronica avanzata:
  • Display digitale doppio per la temperatura, con precisione di 0.1 °C
  • Allarme acustico e visivo per sportello aperto e sovratemperatura
  • Possibilità di monitoraggio remoto della temperatura tramite connessione RS 485 (software + interfaccia accessoria)
  • Registrazione degli allarmi e recupero dei dati
  • Ciascun vano consente di alloggiare un PT100 da 8mm per la gestione centralizzata della temperatura
Specifica
Tipo Laboratory Refrigerator
Capacità (sistema metrico) 152 L
Gamma di temperatura 3°C to 16°C
Risoluzione temperatura 0.1°C
Stabilità termica Gradient 5.1°C
Refrigerante R 600a
Door Style Solid
No. of Doors 1
Door Material Steel
N. di cassetti 0
Ripiani 3
Capacità (sistema metrico) ripiano 45 kg
Materiale armadietto Steel
Finitura esterna White-coated Steel
Isolamento 40 mm HDPE
Interno White Plastic
Stile Underbench
Display LED
Ruote No
Colore White
Tipo di controllo Digital
Include Visual and audible alarm system, ergonomic handle bar, roller guides, aluminum evaporator cover, NTC temperature probe
Sbrinamento Automatic
Lighting LED internal light
Modello LKUv 1613
Opzioni di monitoraggio SmartCoolingHub
Uscite dati RS 485
Dimensioni esterne (L x P x A) 60 cmL x 61.5 cmD x 82 cmH
Profondità (sistema metrico) esterno 61.5 cm
Depth (Metric) Interior 43.5 cm
Altezza (sistema metrico) esterno 82 cm
Altezza (sistema metrico) interno 67 cm
Larghezza (sistema metrico) parte esterna 59.7 cm
Larghezza (sistema metrico) interno 44 cm
Amperaggio 1.0 A
Tensione 220/240 V
Frequenza 50 Hz
Utilizzo di energia 369 kWh/a
Peso di spedizione (sistema metrico) 46 kg
Peso (sistema metrico) 43 kg