Learn More
Liebherr™ Ripiani a griglia per frigorifero
Codice prodotto. p-8002370 Sfoglia Tutto Liebherr Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
142 L
152 L
Door Style:
Glass
Solid
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 13246999
Marca: Liebherr™ MKUV1610
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
For secure, accurate and long-lasting fridge storage of temperature-sensitive pharmacy products, the Liebherr™ Pharmacy Fridge is fully-equipped for pharmacy applications with Liebherr build-quality you can rely on. DIN 58345 compliant.
  • DIN 58345 compliant, width 600mm.
  • Temperature set to +5°C, white exterior, commercial-grade moulded polystyrol interior, fan-assisted refrigeration.
  • Climate class 4, refrigerant R 600a.
  • Digital controller with 0,1°C resolution, password keypad lock, RS 485 interface and volt-free alarm contact
  • Access port for external temperature probe, additional safety thermostat
  • Alarm log of last 3 events with min/max temperatures, duration etc.
  • Integrated battery for continuous alarm and monitoring for min. 12 hrs in case of power failure
  • Door lock, reversible hinges, self-closing door
  • 45 kg shelf load
Specifica
Descrizione Pharmacy refrigerator
Capacità (sistema metrico) 142 L
Gamma di temperatura 5°C
Risoluzione temperatura 0.1°C
Sensore di temperatura Pt100
Stabilità termica Gradient 4.3°C
Refrigerante R 600a
Door Style Solid
Door Material Steel
Ripiani 3
Capacità (sistema metrico) ripiano 45 kg
Finitura esterna White-coated Steel
Interno White Plastic Containers
Certificazione/Conformità DIN 58345
Stile Underbench
Ruote No
Colore White
Tipo di controllo Digital
Sbrinamento Automatic
Opzioni di monitoraggio SmartCoolingHub
Uscite dati RS 485
Dimensioni esterne (L x P x A) 82 H x 60 W x 61.5 D cm
Profondità (sistema metrico) esterno 61.5 cm
Depth (Metric) Interior 43.5 cm
Altezza (sistema metrico) esterno 82 cm
Altezza (sistema metrico) interno 67 cm
Larghezza (sistema metrico) parte esterna 59.7 cm
Larghezza (sistema metrico) interno 44 cm
Amperaggio 1.0 A
Tensione 220/240 V
Requisiti elettrici 220 - 240 V 50 Hz
Frequenza 50 Hz
Utilizzo di energia 273 kWh/a
Peso di spedizione (sistema metrico) 41 kg
Peso (sistema metrico) 39 kg