Learn More
Haldenwanger™ Crogioli in porcellana con profilo medio senza coperchio
Codice prodotto. 12396497
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
15 ml
20 ml
38 ml
49 ml
90 ml
110 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 5
Codice prodotto. 12396497
Marca: Haldenwanger™ 79MF/4
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Use these dishes for a variety of applications. Haldenwanger™ Medium Form Porcelain Crucibles feature a smooth internal finish, constructed from optimized laboratory porcelain.
  • Available in a variety of sizes
  • Sizes up to 175mL glazed except rim
  • 1,000mL and larger are glazed except outside base
  • Complies with DIN VDE 0335, type C 100
Specifica
Materiale Porcellana
Finitura Levigato
Capacità (sistema metrico) 90 ml
Diametro (sistema metrico) esterno 60 mm
Altezza (sistema metrico) 48 mm
Product Type Crogioli di porcellana medi