Learn More
Haldenwanger™ Crogioli in porcellana con profilo medio senza coperchio
Use these dishes for a variety of applications. Haldenwanger™ Medium Form Porcelain Crucibles feature a smooth internal finish, constructed from optimized laboratory porcelain.
61.05€ - 260.76€
Specifica
Materiale | Porcellana |
---|---|
Finitura | Levigato |
Product Type Specs | Crogioli di porcellana medi |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12306507
|
Haldenwanger™
79MF/3 |
110 ml |
260.76€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 10-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12356497
|
Haldenwanger™
79MF/7A |
20 ml |
68.25€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 09-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12346497
|
Haldenwanger™
79MF/7 |
15 ml |
61.05€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 09-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12366497
|
Haldenwanger™
L 79MF/6 |
38 ml | |||||||
12376497
|
Haldenwanger™
79MF/6A |
49 ml |
96.41€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 21-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12396497
|
Haldenwanger™
79MF/4 |
90 ml | |||||||
Descrizione
- Available in a variety of sizes
- Sizes up to 175mL glazed except rim
- 1,000mL and larger are glazed except outside base
- Complies with DIN VDE 0335, type C 100
Specifica
Porcellana | |
Levigato | |
Crogioli di porcellana medi |